Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Maxima qPCR-Master-Gemische sind gebrauchsfertige Lösungen, die für die quantitative Echtzeit PCR optimiert wurden. Die Master-Gemische enthalten Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template und die Primer zugegeben werden.
In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Sensitivität der PCR, während dUTP in der Mischung optional vor Verschleppungskontamination mithilfe von Uracil-DNA Glycosylase (UDG) schützt. Die Verwendung von Maxima Probe qPCR-Master-Gemischen in Echtzeit-PCR-Experimenten stellt die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung von genomischen, Plasmid-, Virus- und cDNA-Templates sicher.
Maxima Probe qPCR Master-Gemische sind mit den meisten Echtzeit-Thermocyclern kompatibel.
- Empfindlichkeit — Erkennt Ziele mit niedriger Kopienanzahl
- Spezifität — Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren
- Großer linearer Bereich — Präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
- Universal — Kann mit sequenzspezifischen Sonden auf den meisten Echtzeit-Thermocyclern verwendet werden
- Reproduzierbarkeit und Anwenderfreundlichkeit — Gebrauchsfertiger 2x Mastermix minimiert Pipettierfehler und verkürzt die Einrichtungszeit
Empfohlen für:
Echtzeit-PCR mit sequenzspezifischen Sonden; Echtzeit-RT-PCR mit sequenzspezifischen Sonden.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | Contains: • 4 x 12.5 mL Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and dNTPs (also dUTP) in an optimized PCR buffer with ROX passive reference dye; sufficient for 4000 x 25 μL reactions. • 2 x 30 mL Nuclease-Free Water Store at -20°C. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Produktlinie | Maxima |
| Mehr anzeigen |