Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
Optimieren Sie Ihre qPCR mit der Sondenchemie mithilfe von standardmäßigen Cycling-Protokollen zusammen mit diesen gebrauchsfertigen qPCR-Mastermixen.
Marke: Thermo Scientific™ K0231
195.18 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21881" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dettagli aggiuntivi : Netto-Gewicht : 2.44490kg
Descrizione
Maxima qPCR-Master-Gemische sind gebrauchsfertige Lösungen, die für die quantitative Echtzeit PCR optimiert wurden. Die Master-Gemische enthalten Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template und die Primer zugegeben werden.
In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Sensitivität der PCR, während dUTP in der Mischung optional vor Verschleppungskontamination mithilfe von Uracil-DNA Glycosylase (UDG) schützt. Die Verwendung von Maxima Probe qPCR-Master-Gemischen in Echtzeit-PCR-Experimenten stellt die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung von genomischen, Plasmid-, Virus- und cDNA-Templates sicher.
Maxima Probe qPCR Master-Gemische sind mit den meisten Echtzeit-Thermocyclern kompatibel.
Der Mastermix enthält Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Enthält ROX als passiven Referenzfarbstoff. Es müssen nur Template und Primer hinzugefügt werden. In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Sensitivität der PCR, während dUTP in der Mischung optional vor Verschleppungskontamination mithilfe von Uracil-DNA Glycosylase (UDG) schützt. ROX dient als passiver Referenzfarbstoff. Die Verwendung des Maxima Probe/ROX qPCR Mastermixes (2x) in Echtzeit-PCR-Experimenten stellt die reproduzierbare, empfindliche und spezifische Quantifizierung von genomischen, Plasmid-, Virus- und cDNA-Templates sicher. Der Mastermix eignet sich für die meisten Echtzeit-Thermocycler, einschließlich der Geräte von Applied Biosystems, Eppendorf, Corbett, Bio-Rad und Roche.- Empfindlichkeit — Erkennt Ziele mit niedriger Kopienanzahl
- Spezifität — Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren
- Großer linearer Bereich — Präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
- Universal — Kann mit sequenzspezifischen Sonden auf den meisten Echtzeit-Thermocyclern verwendet werden
- Reproduzierbarkeit und Anwenderfreundlichkeit — Gebrauchsfertiger 2x Mastermix minimiert Pipettierfehler und verkürzt die Einrichtungszeit
Empfohlen für:
Echtzeit-PCR mit sequenzspezifischen Sonden; Echtzeit-RT-PCR mit sequenzspezifischen Sonden.
Specifica
Contains: • 2 x 1.25 mL Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and dNTPs (also dUTP) in an optimized PCR buffer with ROX passive reference dye; sufficient for 200 x 25 μL reactions. • 2 x 1.25 mL Nuclease-Free Water Store at -20°C. |
|
Rörchen | |
qPCR | |
Standard | |
Maxima | |
200 Reaktionen von 25 μl | |
2X | |
DNA, dsDNA |
Primer-probe | |
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System | |
qPCR Master Mix | |
Real Time PCR (qPCR) | |
200 Reaktionen | |
2 x 1,25 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.