Learn More
Thermo Scientific™ Jurkat Genomic DNA
Verwenden Sie diese reine humane genomische DNA als Kontrolle bei der DNA-Methylierungsanalyse, der genomischen DNA-Bibliothekenkonstruktion, der PCR und dem Southern-Blotting.
Marke: Thermo Scientific™ SD1111
68.00 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Jurkat genomische DNA ist humane männliche genomische DNA aus Jurkat-Zellen. Genomische DNA wurde aus Jurkat E6.1-Zellen (humane akute T-Zellleukämie, Klon E6.1) isoliert und in mit 10 % fötalem Kälberserum ergänzten RPMI-Medien zu Konfluenz kultiviert. Isolierte genomische DNA wird im TE-Puffer aufgelöst.
Besondere Eigenschaften
- Rein – DNA frei von Inhibitoren, Proteinen und RNA
- Praktisch – Gebrauchsfertige 100 ng/µl-Konzentration
- Mit Downstream-Prozessen kompatibel
Spezifikation
TE Buffer | |
Rörchen | |
[sonstige] | |
15 μg | |
Flüssig |
100 ng/µl | |
Sequenzierung | |
Jurkat genomische DNA | |
Human |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.