Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler DNA-Leiter, für den ultra-niedrigen Bereich
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10150750 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 μg
5 x 50 μg
Packungsgröße:
5 Stück
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 10150750
Marke: Thermo Scientific™ SM1211
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Führen Sie die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung kleiner dsDNA-Fragmente auf Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen durch. Ideal für siRNA-Analysen.
GeneRuler DNA-Leiter für den extrem niedrigen Bereich werden für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-oder Polyacrylamid-Gelen empfohlen. Ideal für die Denaturierung von Polyacrylamid-Gelelektrophorese. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
GeneRuler DNA-Leiter für den extrem niedrigen Bereich kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden.
GeneRuler DNA-Leiter für den extrem niedrigen Bereich werden für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-oder Polyacrylamid-Gelen empfohlen. Ideal für die Denaturierung von Polyacrylamid-Gelelektrophorese. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. GeneRuler DNA-Leiter für den extrem niedrigen Bereich kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden. Die Leiter wird für die Analyse von siRNA empfohlen (Abbildung 1). Die Leiter wird mit 6x DNA-Ladefarbstoff für Proben-DNA geliefert.
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Ideal für die Denaturierung von Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese
  • Ideal für die Analyse von siRNA
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 6X
Geltyp Agarose
Marker oder Farbstoff Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Produkttyp DNA-Leiter
Sofort einsatzbereit Nein
Größenbereich 10 bp bis 300 bp
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Produktlinie GeneRuler
Menge 50 μg