Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler Low Range DNA Ladder, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Empfohlen für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung von dsDNA geringer Molekülmasse auf Agarose-Gelen. Vorgemischt mit Auftragsfarbstoff zum direkten Auftragen auf Gel.
Marke:  Thermo Scientific™ SM1193
67.67 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10784881
  • 104.00 € / 50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die gebrauchsfertige GeneRuler DNA-Leiter für den niedrigen Bereich wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen empfohlen. Ideal für die Denaturierung von Polyacrylamid-Gelelektrophorese. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler DNA-Leiter für den niedrigen Bereich, gebrauchsfertig, ist zum direkten Beladen des Gels mit 6x DNA-Ladefarbstoff vorgemischt.
Die Leiter ist im Lieferumfang des 6x DNA-Ladefarbstoffs für DNA-Proben enthalten.
Besondere Eigenschaften
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA 
  • Ideal für die nicht denaturierende Elektrophorese von Polyacrylamid-Gel 
  • Klar abgegrenzte Banden 
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Kann direkt aufgetragen werden und ist bei Raumtemperatur 6 Monate stabil 
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6X
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Ja
Agarose-Gele
GeneRuler
Agarose
DNA-Leiter
25 bp bis 700 bp
Nachhaltige Verpackung
50 μg
Dokumentation
Manuals
Flyers
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2831677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM1193
Chargennummer2870775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM1193
Chargennummer2913306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberSM1193
Chargennummer2976280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberSM1193
Chargennummer3051547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberSM1193
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneRuler Low Range DNA Ladder, ready-to-use > 25 bis 700 bp, 0,1 μg/μl