Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp DNA-Leiter, gebrauchsfertig
Führen Sie Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen durch.
98.00 € - 398.00 €
Spezifikation
Konzentration | 6X |
---|---|
Geltyp | Agarose |
Marker oder Farbstoff | Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G |
Produkttyp | DNA-Leiter |
Sofort einsatzbereit | Ja |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10328179
![]() |
Thermo Scientific™
SM0243 |
100 Anwendungen |
98.00 €
50 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11883953
![]() |
Thermo Scientific™
SM0244 |
500 Anwendungen |
398.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Die GeneRuler 100 bp DNA-Leiter, gebrauchsfertig, 100 bis 1000 bp, wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler 100 bp DNA-Leiter, gebrauchsfertig, ist zum direkten Beladen des Gels mit 6x DNA-Ladefarbstoff vorgemischt.
Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
Besondere Eigenschaften
- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Klar abgegrenzte Banden
- Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
- Kann direkt aufgetragen werden und ist bei Raumtemperatur 6 Monate stabil
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
6X | |
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G | |
Ja | |
Agarose-Gele | |
GeneRuler |
Agarose | |
DNA-Leiter | |
100 bp bis 1000 bp | |
Nachhaltige Verpackung |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 6 Monate