Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb DNA-Leiter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4529781 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kitinhalt:
6x DNA-Färbemittel, 10 x 1 ml
6x DNA-Färbemittel, 2 x 1 ml
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11823963
Marke: Thermo Scientific™ SM0311
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Führen Sie mit dieser Mischung einzelner, chromatographisch gereinigter DNA-Fragmente die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarosegelen durch.
Der GeneRuler 1 kb DNA-Leiter mit einem Bereich von 250 bis 10.000 bp kann radioaktiv mit T4 Polynucleotid-Kinase markiert werden (siehe Protokoll).
Der Größenstandard wird mit 6x DNA-Färbemittel geliefert und kann für die DNA-Größenbestimmung und zur ungefähren Quantifizierung verwendet werden.
Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. Die GeneRuler 1kb DNA-Leiter kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden. Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 6X
Geltyp Agarose
Marker oder Farbstoff Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Produkttyp DNA-Leiter
Sofort einsatzbereit Nein
Größenbereich 250 bp bis 10000 bp
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Kitinhalt 6x DNA-Färbemittel, 2 x 1 ml
Produktlinie GeneRuler
Menge 5 x 50 μg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Dieses Produkt oder seine Verwendung ist durch mindestens einen Anspruch der US-Patentnummern 5.834.201, 6.680.378 und/oder 7.132.520 geschützt und im Besitz der Invitrogen Corporation. Beim Kauf dieses Produkts wird dem Käufer das nicht übertragbare Recht verliehen, die gekaufte Menge des Produkts für die interne, vom Käufer durchgeführte Forschung zu verwenden. Der Käufer darf dieses Produkt oder Materialien, die durch den Einsatz dieses Produkts hergestellt werden, nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Kommerzielle Zwecke sind alle Aktivitäten, die gegen Entgelt durchgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (1) Verwendung des Produkts bei der Fertigung; (2) Verwendung des Produkts, um eine Dienstleistung, Informationen oder Daten anzubieten; (3) Verwendung des Produkts für therapeutische, diagnostische oder prophylaktische Zwecke oder (4) Weiterverkauf des Produkts, unabhängig davon, ob das Produkt für die Verwendung in der Forschung weiterverkauft wird. Weitere Informationen zum Lizenzerwerb unter den genannten Patenten erhalten Sie von Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA.