Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter
Führen Sie Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen durch.
70.50 € - 278.00 €
Spezifikation
Konzentration | 6X |
---|---|
Geltyp | Agarose |
Marker oder Farbstoff | Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G |
Produkttyp | DNA-Leiter |
Sofort einsatzbereit | Nein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10309339
![]() |
Thermo Scientific™
SM0321 |
50 μg |
70.50 €
50 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11853963
![]() |
Thermo Scientific™
SM0322 |
5 x 50 μg |
278.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Die GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter für 100 bis 3.000 bp wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler 100 bp Plus DNA-Leiter kann radioaktiv mit der T4 Polynucleotid-Kinase markiert werden (siehe Protokoll).
Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
Besondere Eigenschaften
- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Klar abgegrenzte Banden
- Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
6X | |
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G | |
Nein | |
Agarose-Gele | |
GeneRuler |
Agarose | |
DNA-Leiter | |
100 bp bis 3000 bp | |
Nachhaltige Verpackung |