Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid-Midiprep-Kit
Artikelnummer. 11531645 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 Aufreinigungen
25 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11531645
Marke: Thermo Scientific™ K0481
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit diesem Kit können Sie große Mengen hochwertiger Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen isolieren.
Das GeneJET Plasmid Midiprep-Kit wurde für die großvolumige Isolierung hochwertiger Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen entwickelt. Das Kit nutzt eine patentierte Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule. Mit jeder Aufbereitung werden bis zu 200 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl gewonnen. Die gereinigte Plasmid-DNA kann in einer Vielzahl molekularbiologischer Verfahren verwendet werden, wie Restriktionsendonuklease-Digestion, PCR, Klonierung, Transformation, automatisierte Sequenzierung, In-vitro-Transkription und Transfektion robuster Zelllinien.
Das Kit nutzt eine patentierte Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule. Mit jeder Aufbereitung werden bis zu 200 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl gewonnen. Die gereinigte Plasmid-DNA kann in einer Vielzahl molekularbiologischer Verfahren verwendet werden, wie Restriktionsendonuklease-Verdau, PCR, Klonierung, Transformation, automatisierte Sequenzierung, In-vitro-Transkription und Transfektion robuster Zelllinien.
Überblick
  • Effizient – hohe Ausbeute von bis zu 200 μg hochwertiger Plasmid-DNA aus 50 ml Bakterienkultur
  • Hohe Konzentration aufgereinigter DNA – 400 ng/μl
  • Anwenderfreundlich – Spin-Säulenformat, Zentrifugen- oder Vakuumprotokolle
  • Schnell – das 60-minütige Verfahren ist erheblich schneller als bei der Verwendung von Schwerkraftsäulen
Im Lieferumfang enthalten:
Resuspensionslösung, Lyselösung, Neutralisationslösung, endotoxinbindendes Reagenz, Waschlösung I (konzentriert), Waschlösung II (konzentriert), RNase A-Lösung, Elutionspuffer (10 mM Tris-HCl, pH 8,5), GeneJet™ Midi-Aufreinigungssäulen vormontiert mit Entnahmeröhrchen (15 ml), Entnahmeröhrchen (15 ml)
Empfohlen für:
FastDigest™ Restriktionsenzymverdau, automatisierte Fluoreszenzsequenzierung, PCR, Klonierung, Transformation, In-vitro-Transkription, Transfektion von robusten Zelllinien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 400 ng/µl
Säulentyp Spin-Säule
Format Zentrifugationssäule
Isolation Technology Silikasäule
Umfang Midi
Probentyp Bakterien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Transfektion, Klonierung, Sequenzierung, In-vitro-Transkription, Transformation, Nukleinsäuremarkierung, PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Prep-Maßstab 100–200 µg (mittelgroß) Plasmid-DNA
Produktlinie GeneJET
Produkttyp Plasmid-MidiPrep-Kit
Menge 25 Aufreinigungen
Ziel Plasmid-DNA
Prüfzeit 60 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET Plasmid Midiprep Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride, sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid,triton X-100