Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid-Maxiprep-Kit
Artikelnummer. 11561645 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Aufreinigungen
25 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
25 Ansätze
Artikelnummer. 11561645
Marke: Thermo Scientific™ K0492
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, sufficient for 25 preps, utilizes silica-based membrane technology in the form of convenient spin column.
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, sufficient for 25 preps, utilizes silica-based membrane technology in the form of convenient spin column. Each prep recovers greater than 400 ng/μL of high copy plasmid DNA that can be used in a wide variety of molecular biology procedures, such as restriction endonuclease digestion, PCR, cloning, transformation, automated sequencing, in vitro transcription, and transfection of robust cell lines.
Das Kit nutzt eine patentierte Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule. Jede Aufbereitung ergibt bis zu 750 μµg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl, die in einer Vielzahl molekularbiologischer Verfahren verwendet werden kann, wie Restriktionsendonuklease-Verdau, PCR, Klonierung, Transformation, automatisierte Sequenzierung, In-vitro-Transkription und Transfektion robuster Zelllinien.
  • Effizient: Hohe Ausbeute von bis zu 750 μg hochwertiger Plasmid-DNA aus 250 ml Bakterienkultur
  • Hohe Konzentration von aufgereinigter DNA 400 ng/μl
  • Praktisch: Spin-Säulenformat, Zentrifugen- oder Vakuumprotokolle
  • Schnell: Das Verfahren dauert 60 Minuten, erheblich schneller als bei der Verwendung von Schwerkraftsäulen
Enthält:
Resuspensionslösung, Lyselösung, Neutralisationslösung, endotoxinbindendes Reagenz, Waschlösung I (konzentriert), Waschlösung II (konzentriert), RNase A-Lösung, Elutionspuffer (10 mM Tris-HCl, pH 8,5), GeneJET™ Maxi-Aufreinigungssäulen vormontiert mit Entnahmeröhrchen (50 ml), Entnahmeröhrchen (50 ml)
Empfohlen für:
Transfektion von robusten Zelllinien, FastDigest™, Restriktionsenzymverdau, automatisierte Fluoreszenzsequenzierung, PCR, Klonierung, Transformation, In-vitro-Transkription.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 400 ng/µl
Säulentyp Spin-Säule
Format Zentrifugationssäule
Isolation Technology Silikasäule
Umfang Maxi
Probentyp Bakterien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Transfektion, Klonierung, Sequenzierung, In-vitro-Transkription, Transformation, Nukleinsäuremarkierung, PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anzahl Reaktionen 25 Aufreinigungen
Prep-Maßstab > 200 µg (große) Plasmid-DNA
Produktlinie GeneJET
Produkttyp Plasmid-MaxiPrep-Kit
Menge 25 Aufreinigungen
Ziel Plasmid-DNA
Prüfzeit 60 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P373-KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium lauryl sulfate, Sodium hydroxide,acetic acid, Sodiumlauryl sulfate, Sodium hydroxide