Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Gel-Extraktionskit
Aufreinigung von DNA-Fragmenten mithilfe von Kieselgelmembranen aus Agarose-Gelen mit normalem oder niedrigem Schmelzpunkt, die entweder in TAE- oder TBE-Puffern laufen.
115.00 € - 448.00 €
Spezifikation
Säulentyp Spin-Säule
Inhalt und Lagerung For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Prüfzeit 15 min
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10765651
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
K0691
50 Aufreinigungen
115.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10670091
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
K0692
250 Aufreinigungen
448.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das GeneJET Gel Extraction Kit ist auf die schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA-Fragmenten aus Standard-Agarosegelen oder Agarosegelen mit niedrigem Schmelzpunkt ausgelegt, die entweder in einem TAE- oder TBE-Puffer abläuft.
Das Kit nutzt eine patentierte Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule. Das Kit kann zum Aufreinigen von DNA-Fragmenten mit einer Länge von 25 bp bis 20 kb genutzt werden, wobei Rückgewinnungsraten von bis zu 95 % erzielt werden. Alle GeneJET Aufreinigungssäulen besitzen eine Bindungskapazität von bis zu 25 μg DNA und können bis zu 1 g Agarosegel verarbeiten. Das gesamte Verfahren dauert nur 15 Minuten, und die isolierte DNA kann in allen üblichen nachfolgenden Anwendungen wie Ligation, Restriktionsverdau, PCR, Sequenzierung und Markierung verwendet werden.
Überblick
  • Hocheffizient: Bis zu 95 % Rückgewinnung im Bereich von 100 bp bis 10 kb
  • Schnell: Verfahren dauert nur 15 Minuten
  • Praktisch: Spin-Säulen sind mit Kappen versehen und mit Sammelröhrchen bestückt
Spezifikation
Spezifikation
Spin-Säule
For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
15 min
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneJET Gel-Extraktionskit