Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Mikro-Kit für Gelextraktion und DNA-Aufreinigung
Das Kit vereint den Komfort der Spin-Säulen-Technologie mit den selektiven Bindungseigenschaften einer Silika-Membran, wodurch die Notwendigkeit für den langwierigen Umgang mit Harzen oder für toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen entfällt.
121.00 € - 552.00 €
Spezifikation
Säulentyp | Spin-Säule |
---|---|
Format | Zentrifugationssäule |
Isolation Technology | Silikasäule |
Probentyp | DNA, Gelproben |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Quantitative Real-Time-PCR (qPCR), Klonen, Southern Blotting, Nukleinsäure-Etikettierung, Sequenzierung, PCR, In-vitro-Transkription |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13293149
|
Thermo Scientific™
K0832 |
250 Aufreinigungen |
552.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
13253149
|
Thermo Scientific™
K0831 |
50 Aufreinigungen |
121.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Das Kit vereint den Komfort der Spin-Säulen-Technologie mit den selektiven Bindungseigenschaften einer Silika-Membran, wodurch die Notwendigkeit für den langwierigen Umgang mit Harzen oder für toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen entfällt.
Das GeneJET Gel-Extraktions- und DNA-Aufreinigungs-Micro-Kit entfernt effektiv Primer-Dimere, dNTPs, nicht eingebaute markierte Nukleotide, Enzyme und Salze aus der PCR und anderen Reaktionsmischungen. Das Kit kann für die Aufreinigung von DNA-Fragmenten von 100 bp bis 20 kb verwendet werden. Die Rückgewinnungsraten betragen 90 bis 100 % für DNA-Fragmente in einem Größenbereich von 100 bp bis 3 kb. Jede GeneJet DNA-Aufreinigungssäule besitzt ein Gesamt-Bindungsvermögen von bis zu 10 μg DNA und das gesamte DNA-Aufreinigungsverfahren dauert etwa 3,5 Minuten
- Entwickelt als 3-in-1-Kit zur schnellen und effizienten Aufreinigung von DNA aus PCR, enzymatischen Reaktionsgemischen und DNA-Extraktionen aus Standard-Agarose-Gelen oder Agarose-Gelen mit niedrigem Schmelzpunkt, entweder in Tris-Acetat (TAE) oder Tris-Borat (TBE) Puffern
- Das Kit kombiniert den Komfort der Spin-Säulen-Technologie mit den selektiven Bindungseigenschaften einer Silika-Membran.
- Auf diese Weise entfällt die Notwendigkeit für einen langwierigen Umgang mit Harzen oder toxischer Phenol-Chloroform-Extraktionen.
- Primer, Primer Dimere, dNTPs, nicht eingebaute markierte Nukleotide, Enzyme und Salze werden damit effektiv aus PCR und anderen Reaktionsmischungen entfernt.
- Das Kit kann zur Aufreinigung von DNA-Fragmenten von 100 bp bis 20 kb verwendet werden.
- Die Rückgewinnungsraten betragen 90 bis 100 % für DNA-Fragmente in einem Größenbereich von 100 bp bis 3 kb.
- Jede GeneJet DNA-Aufreinigungssäule hat ein Gesamtbindungsvermögen von bis zu 10 µg DNA.
- Das gesamte Verfahren zur DNA-Aufreinigung dauert etwa 3,5 Minuten
Besondere Eigenschaften
- Fortschrittliches Säulendesign –Einfach zu öffnen, zu beladen und zu handhaben
- Liefert konzentrierte DNA – Eluieren Sie in einem Volumen von 6 bis 10 µl
- Hohe Rückgewinnung – Rückgewinnung von 90 bis 100 % in einem DNA-Fragmentbereich von 100 bis 3.000 bp
- Schnell – Protokolle für die Reinigung von Reaktionsgemischen in 4 Minuten und für die Agarose-Gel-Aufreinigung in 15 Minuten verfügbar
- Effiziente Entfernung von Reaktionskontaminanten – Einschließlich Enzymen, Proteinen, Primer-Dimeren, dNTPs und Salzen
- Flexibel – Erfordert kein präzises Abwiegen zur Quantifizierung von Gelscheiben
Anwendungen
- Sequenzierung, Restriktionsverdau, PCR, qPCR, Kennzeichnung, Ligation, Klonierung, In-vitro-Transkription, Blotting, In-situ-Hybridisierung
Enthält
- Bindungspuffer, Extraktionspuffer, Vorwaschpuffer (Konz.), Waschpuffer (Konz.), Elutionspuffer und DNA-Aufreinigungssäule für Mikrosäulen und Entnahmeröhrchen
Spezifikation
Spin-Säule | |
Silikasäule | |
Quantitative Real-Time-PCR (qPCR), Klonen, Southern Blotting, Nukleinsäure-Etikettierung, Sequenzierung, PCR, In-vitro-Transkription | |
GeneJET | |
DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR) |
Zentrifugationssäule | |
DNA, Gelproben | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Gelextraktions- und DNA-Aufreinigungs-Kit | |
15 min |