Learn More
Thermo Scientific™ Fluorescein-12-dUTP Solution (1 mM)
Führen Sie mit Fluorescein-12-dUTP eine enzymatische, nicht radioaktive Markierung von DNA durch.
Marke: Thermo Scientific™ R0101
117.00 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.51950kg
Beschreibung
Fluorescein-12-dUTP (Fluorescein-5(6)-carboxaminocaproyl-[5-{3-aminoallyl}-2'-desoxyuridin-5-triphosphat]) wird als 1 mM wässrige Lösung geliefert. Fluorescein-12-dUTP kann mit reversen Transkriptasen, Taq DNA-Polymerase, phi29 DNA-Polymerase, Klenow-Fragment, Exo-, Klenow-Fragment und DNA-Polymerase I enzymatisch in die DNA eingebaut werden.
Fluorescein-12-dUTP kann mit reversen Transkriptasen, Taq DNA-Polymerase, phi29-DNA-Polymerase, Klenow-Fragment, Exo-, Klenow-Fragment und DNA-Polymerase I enzymatisch in die DNA eingebaut werden.Empfohlen für:
Enzymatische, nicht radioaktive Markierung von DNA während der cDNA-Synthese, PCR, Nick Translation, Random Primed Labeling oder Primerverlängerung.
Spezifikation
Fluorescein-12-dUTP Solution, 1 mM (25 μL) Store at –20°C. |
|
DNA-Polymerase | |
Fluorescein (FITC) | |
Trockeneis | |
1 mM |
Flüssig | |
Direkte Markierung | |
25 μl | |
cDNA Synthesis, Non-Radioactive Labeling |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.