Learn More
Thermo Scientific™ dTTP-Lösung (100 mM)
Artikelnummer. 10775251 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
0.25 mL
Packungsgröße:
0.25 Milliliter
Artikelnummer. 10775251
Marke: Thermo Scientific™ R0171
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Optimieren Sie molekularbiologische Anwendungen mit diesem extrem reinen dTTP.
dTTP (2'-Desoxythymidin-5'-triphosphat) ist ein extrem stabiles Nukleotid, geliefert als mit NaOH auf einen pH-Wert von 7,3 bis 7,5 titrierte wässrige Lösung mit 100 mM. Das Nukleotid hat eine Reinheit von mehr als 99 % und ist frei von Nuklease-Aktivitäten sowie von menschlicher DNA und E. coli-DNA. Es eignet sich für viele verschiedene molekularbiologische Anwendungen.
Besondere Merkmale
  • Reinheit höher als 99 %, bestätigt durch HPLC
  • Frei von menschlicher DNA und E. coli-DNA
  • Äußerst stabil
  • Anwendung getestet mit:
    • Long-Range-PCR (40 kb)
    • cDNA-Synthese und RT-PCR
    • Real-Time PCR
    • Standard-PCR
    • High-Fidelity-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 100 mM
Inhalt und Lagerung dTTP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Form Flüssig
Marker oder Farbstoff Unmarkiert
Reinheits- oder Qualitätsgrad > 99 %
Menge 0.25 mL
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)