Learn More
Thermo Scientific™ DTT (Diethiothreitol)
Artikelnummer. p-4530694 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10699530
Marke: Thermo Scientific™ R0861
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Stabilisierung von Enzymen und anderen Proteinen, die freie Sulfhydrylgruppen besitzen, mit DTT. Eignet sich erwiesenermaßen zur Wiederherstellung der durch Oxidation dieser Gruppen aufgetretenen Aktivitätseinbußen in vitro.
DTT (DL-Dithiothreitol; Clelands Reagenz) dient zur Stabilisierung von Enzymen und anderen Proteinen, die über freie Sulfhydryl-Gruppen verfügen. Es wurde gezeigt, dass es durch eine Oxidation verloren gegangene Aktivitäten dieser Gruppen in vitro wieder herstellt. DTT reduziert quantitativ Disulfidbrücken und erhält den reduzierten Zustand von Monothiole.
Mit einer endgültigen Konzentration von 0,1 M wird DTT auch oft für die Spaltung von Protein-Disulfid-Bindungen bei der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet.
DTT reduziert quantitativ Disulfidbrücken und erhält den reduzierten Zustand von Monothiole (1). In einer 0,1 M Endkonzentration wird DTT zur Spaltung von Proteindisulfidbrücken in der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese eingesetzt.
  • Frei von Endo- bzw. Exodeoxyribonukleasen, Ribonukleasen und Phosphatasen
Empfohlen für:
Enzymstabilisierung; enzymatische Reaktionen; Proteinelektrophorese.
Hinweis:
DTT ist nicht stabil in Lösung. Nur frisch angesetzte DTT-Lösungen sollten verwendet werden. Zur Herstellung einer 1 M-DTT-Lösung werden 1,55 g DTT-Pulver in 10 ml deionisiertem Wasser (z. B. nukleasefreies Wasser) gelöst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 0,1 M
Produkttyp DTT (Diethiothreitol)
Menge 5 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DTT
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2, 3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-