Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq Green DNA-Polymerase (5 U/μl)
Mit dieser verbesserten Taq DNA-Polymerase mit Farbpuffer, der eine direkte Gelbeladung ermöglicht, sparen Sie Zeit bei Standard-PCR-Anwendungen.
50.75 € - 1294.00 €
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
---|---|
Polymerase | DreamTaq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Konzentration | 5 U/μL |
Wiedergabetreue (vs. Taq) | 1 X |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10689320
|
Thermo Scientific™
EP0711 |
200 E (5 E/μl) |
50.75 €
200 Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10776411
|
Thermo Scientific™
EP0712 |
500 E (5 E/μl) |
98.25 €
500 Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15747496
|
Thermo Scientific™
EP0712 |
500 E (5 E/μl) | |||||||
11803823
|
Thermo Scientific™
EP0713 |
5x 500 E (5 E/μl) |
404.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15757496
|
Thermo Scientific™
EP0713 |
5x 500 E (5 E/μl) | |||||||
10262450
|
Thermo Scientific™
EP0714 |
20 x 500 Einheiten |
1294.00 €
20 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
DreamTaq Green DNA-Polymerase ist eine Kombination aus DreamTaq-DNA-Polymerase und 10x DreamTaq Green-Puffer. Die DreamTaq DNA-Polymerase ist eine verbesserte, für PCR-Applikationen mit hohem Durchsatz optimierte Taq-Polymerase. Sorgt für eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Erträge im Vergleich mit der konventionellen Taq DNA-Polymerase. Eine umfassende Optimierung der Reaktionsbedingungen ist nicht erforderlich.
Der 10x DreamTaq Green Puffer enthält ein Dichtereagenz und zwei Elektrophorese-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer inhibiert die PCR nicht und ist mit Downstream-Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdau kompatibel. Für Anwendungen, die eine Analyse des PCR-Produkts mittels Absorption oder Fluoreszenzanregung erfordern, empfiehlt sich die Verwendung des farblosen 10X DreamTaq Puffers (Nr. B65) oder die Aufreinigung des PCR-Produkts vor der Analyse. Der 10x DreamTaq Green Puffer wurde für zuverlässige PCR-Ergebnisse optimiert und enthält MgCl2 in einer Konzentration von 20 mM.
Beim DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) handelt es sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit DreamTaq DNA-Polymerase, optimiertem DreamTaq Green-Puffer, MgCl2 und dNTPs. Der Master Mix bewahrt alle Vorteile der DreamTaq DNA-Polymerase. Er ermöglicht die robuste Amplifikation bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA.
Überblick
- Direktes Laden des PCR-Produkts auf das Gel
- Hoher Ertrag und hohe Empfindlichkeit der PCR
- Amplifikation von langen Zielsequenzen bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA
- Stabile Amplifikation mit minimaler Optimierung
- Enthält modifizierte Nukleotide, aber kein dUTP
Spezifikation
Niedrig | |
Standard | |
1 X | |
3'-A |
DreamTaq DNA-Polymerase | |
5 U/μL | |
Nein |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.