Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μl)
Artikelnummer. 11883813 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Colorless
Green
Menge:
10 x 500 Einheiten
200 Stück
200 E (5 E/μl)
20 x 500 Einheiten
500 E (5 E/μl)
5x 500 E (20 E/μl)
5x 500 E (5 E/μl)
Packungsgröße:
20 Stück
200 Einheiten
5 Stück
500 Einheiten
5000 Einheiten
Artikelnummer. 11883813
Marke: Thermo Scientific™ EP0703
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit dieser verbessertenTaq DNA-Polymerase erhalten Sie eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Ausbeute in allen Standard-PCR-Anwendungen.
Die DreamTaq-DNA-Polymerase ist eine verbesserte, für PCR-Applikationen mit hohem Durchsatz optimierte Taq-Polymerase. Sorgt für eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Erträge im Vergleich mit der konventionellen Taq DNA-Polymerase. Für die DreamTaq DNA-Polymerase können Sie die gleichen Reaktionsbedingungen und die gleichen Zyklusbedingungen verwenden wie für herkömmliche Taq DNA-Polymerasen. Eine umfassende Optimierung der Reaktionsbedingungen ist nicht erforderlich. Die Lieferung erfolgt mit optimiertem DreamTaq-Puffer, der 20 mM MgCl2 enthält.
Beim DreamTaq PCR Master Mix (2X) handelt es sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit DreamTaq DNA-Polymerase, optimiertem DreamTaq Puffer, MgCl2 und dNTPs. Dieser Master Mix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung weniger Pipettierschritte benötigt werden. Der Master Mix bewahrt alle Vorteile der DreamTaq DNA-Polymerase. Er ermöglicht die robuste Amplifikation bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA.
Im Vergleich zu herkömmlichen Taq-DNA-Polymerasen gewährleistet die DreamTaq-DNA-Polymerase eine höhere Sensitivität, längere PCR-Produkte und eine höhere Ausbeute. Die DreamTaq-DNA-Polymerase nutzt den gleichen Reaktionsaufbau und die gleichen Zyklusbedingungen wie herkömmliche Taq-DNA-Polymerasen. Eine umfassende Optimierung der Reaktionsbedingungen ist nicht erforderlich. Die Lieferung erfolgt mit optimiertem DreamTaq-Puffer, der 20 mmol MgCl2 enthält. Die DreamTaq-DNA-Polymerase erzeugt PCR-Produkte mit 3'-dA-Überhängen. dUTP wird nicht integriert.
  • Stabile Amplifikation mit minimaler Optimierung
  • Hohe Erträge an PCR-Produkten
  • Höhere Sensitivität im Vergleich zur herkömmlichen Taq-DNA-Polymerase
  • Amplifikation von längeren Zielmolekülen bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA
  • Erzeugt 3'-dA-Überhänge
  • Integrierte modifizierte Nukleotide
Definition der Aktivitätseinheit
  • Eine Einheit des Enzyms katalysiert die Einbindung von 10 nmol Desoxythymidylat in eine Polynukleotid-Fraktion (adsorbiert auf DE-81) in 30 min bei 70 °C
  • Die Enzymaktivität wird in folgender Mischung gemessen: 67 mM Tris-HCl (pH 8,8 bei 25 °C), 6,7 mM MgCl2, 1 mM 2-Mercaptoethanol, 50 mM NaCl, 0,1 mg/ml BSA, 0,75 mM aktivierte Kalbthymus-DNA, 0,2 mm eines jeden dNTP, 0,4 MBq/ml [3H]-dTTP
Lagerungspuffer
  • Das Enzym wird geliefert in: 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, Stabilisierungsmittel und 50 % (v/v) Glycerin
Qualitätskontrolle
  • Das Fehlen von Endo-, Exodeoxyribonukleasen und Ribonukleasen wird durch geeignete Qualitätstests bestätigt; Funktionstest in der PCR
Hemmung und Inaktivierung
  • Hemmer: Ionische Detergenzien (Desoxycholat, Sarkosyl und SDS) bei Konzentrationen über 0,06, 0,02 bzw. 0,01 % (1)
  • Deaktiviert durch Phenol/Chloroform-Extraktion
Empfohlen für:
Routinemäßige PCR-Amplifikation von DNA-Fragmenten bis 6 kb; RT-PCR; Genotypisierung; Herstellung von PCR-Produkten für die TA-Klonierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μL
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 5x 100 μl DreamTaq DNA-Polymerase (5 E/μl)
• 10x 1,25 ml 10X DreamTaq Puffer (inkl. 20 mM MgCl2)
Lagerung bei -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Niedrig
Polymerase DreamTaq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Menge 5x 500 E (5 E/μl)
Versandbedingung Dry Ice
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, Genotypisierung
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1 X
Hot-Start Nein
Überhang 3'-A
Reaktionsformat Separate Komponenten
Farbe Colorless