Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μl)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die DreamTaq-DNA-Polymerase ist eine verbesserte, für PCR-Applikationen mit hohem Durchsatz optimierte Taq-Polymerase. Sorgt für eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Erträge im Vergleich mit der konventionellen Taq DNA-Polymerase. Für die DreamTaq DNA-Polymerase können Sie die gleichen Reaktionsbedingungen und die gleichen Zyklusbedingungen verwenden wie für herkömmliche Taq DNA-Polymerasen. Eine umfassende Optimierung der Reaktionsbedingungen ist nicht erforderlich. Die Lieferung erfolgt mit optimiertem DreamTaq-Puffer, der 20 mM MgCl2 enthält.
Beim DreamTaq PCR Master Mix (2X) handelt es sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit DreamTaq DNA-Polymerase, optimiertem DreamTaq Puffer, MgCl2 und dNTPs. Dieser Master Mix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung weniger Pipettierschritte benötigt werden. Der Master Mix bewahrt alle Vorteile der DreamTaq DNA-Polymerase. Er ermöglicht die robuste Amplifikation bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA.
Überblick
- Direktes Laden des PCR-Produkts auf das Gel
- Hoher Ertrag und hohe Empfindlichkeit der PCR
- Amplifikation von langen Zielsequenzen bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA
- Stabile Amplifikation mit minimaler Optimierung
- Enthält modifizierte Nukleotide, aber kein dUTP
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 5 U/μL |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: • 5x 100 μl DreamTaq DNA-Polymerase (5 E/μl) • 10x 1,25 ml 10X DreamTaq Green-Puffer (inkl. 20 mM MgCl2) Lagerung bei -20 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
| Polymerase | DreamTaq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Menge | 5x 500 E (5 E/μl) |
| Versandbedingung | Dry Ice |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
| Wiedergabetreue (vs. Taq) | 1 X |
| Hot-Start | Nein |
| Mehr anzeigen |