Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μl)
Artikelnummer. 10689320 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Colorless
Green
Menge:
10 x 500 Einheiten
200 Stück
200 E (5 E/μl)
20 x 500 Einheiten
500 E (5 E/μl)
5x 500 E (20 E/μl)
5x 500 E (5 E/μl)
Packungsgröße:
20 Stück
200 Einheiten
5 Stück
500 Einheiten
5000 Einheiten
Artikelnummer. 10689320
Marke: Thermo Scientific™ EP0711
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit dieser verbessertenTaq DNA-Polymerase erhalten Sie eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Ausbeute in allen Standard-PCR-Anwendungen.
Die DreamTaq-DNA-Polymerase ist eine verbesserte, für PCR-Applikationen mit hohem Durchsatz optimierte Taq-Polymerase. Sorgt für eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Erträge im Vergleich mit der konventionellen Taq DNA-Polymerase. Für die DreamTaq DNA-Polymerase können Sie die gleichen Reaktionsbedingungen und die gleichen Zyklusbedingungen verwenden wie für herkömmliche Taq DNA-Polymerasen. Eine umfassende Optimierung der Reaktionsbedingungen ist nicht erforderlich. Die Lieferung erfolgt mit optimiertem DreamTaq-Puffer, der 20 mM MgCl2 enthält.
Beim DreamTaq PCR Master Mix (2X) handelt es sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit DreamTaq DNA-Polymerase, optimiertem DreamTaq Puffer, MgCl2 und dNTPs. Dieser Master Mix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung weniger Pipettierschritte benötigt werden. Der Master Mix bewahrt alle Vorteile der DreamTaq DNA-Polymerase. Er ermöglicht die robuste Amplifikation bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA.
Überblick
  • Direktes Laden des PCR-Produkts auf das Gel
  • Hoher Ertrag und hohe Empfindlichkeit der PCR
  • Amplifikation von langen Zielsequenzen bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA
  • Stabile Amplifikation mit minimaler Optimierung
  • Enthält modifizierte Nukleotide, aber kein dUTP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μL
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 40 μl DreamTaq DNA-Polymerase (5 E/μl)
• 1,25 ml 10X DreamTaq Green-Puffer (inkl. 20 mM MgCl2)
Lagerung bei -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Niedrig
Polymerase DreamTaq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Menge 200 E (5 E/μl)
Versandbedingung Dry Ice
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1 X
Hot-Start Nein
Überhang 3'-A
Reaktionsformat Separate Komponenten
Farbe Green