Learn More
Thermo Scientific™ dNTP-Set, 100 mM-Lösungen
Artikelnummer. 11843933 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
4x 0,25 ml (4x 25 μmol 100 mM-Lösung)
4 x 1 ml (4 x 100 μmol 100-mM-Lösung)
4 x 5 ml (4 x 500 μmol 100-mM-Lösung)
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11843933
Marke: Thermo Scientific™ R0186
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Optimieren Sie molekularbiologische Anwendungen mit diesem dNTP-Set, bestehend aus wässrigen Lösungen von dATP, dTTP, dCTP und dGTP, die in separaten Röhrchen geliefert werden.
Das dNTP-Set ist ein praktisches Set mit je 100 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP in wässriger Lösung, die in separaten Fläschchen geliefert werden. Die Lösungen dieser äußerst stabilen Nukleotide sind mit NaOH auf einen pH-Wert von 7,3 bis 7,5 titriert. Die Nukleotide haben eine Reinheit von mehr als 99 % und sind frei von Nuklease-Aktivitäten sowie menschlicher DNA und E. coli-DNA. Sie eignen sich für viele verschiedene Anwendungen in der Molekularbiologie.
Ein praktischer Satz von 100 mM-Lösungen, bestehend aus dATP, dTTP, dCTP und dGTP zur direkten Anwendung in der PCR, der reversen Transkription, Markierung oder anderen Anwendungen.
  • Stabil über mindestens 100 Einfrier- und Auftauvorgänge
  • 90 % bis 95 % der dNTPs bleiben bei Raumtemperatur auch nach 7 Wochen in Triphosphat-Form erhalten
  • 85 % bis 90 % der dNTPs bleiben auch nach 30 PCR-Zyklen (1 min bei 94 °C, 3 min bei 72 °C) in Triphosphat-Form erhalten
  • Frei von menschlicher und E. coli-DNA
  • Mehr als 99 % Reinheit bestätigt durch HPLC
Anwendung getestet in:
  • Long Range PCR (40 kb)
  • cDNA-Synthese und RT-PCR
  • Real-Time PCR
  • Standard-PCR
  • High-Fidelity-PCR
  • Äußerst stabil
Empfohlen für:
Zur Verwendung in sämtlichen molekularbiologischen Anwendungen einschließlich PCR, Real-Time-PCR, High-Fidelity-PCR, lange PCR, LAMP-PCR, cDNA-Synthese, RT-PCR, RDA, MDA, DNA-Markierung und DNA-Sequenzierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 100 mM
Inhalt und Lagerung dNTP Set, 100 mM solutions (4 x 5 mL)
Store at –20°C.
Form Flüssig
Marker oder Farbstoff Unmarkiert
Reinheits- oder Qualitätsgrad > 99 %
Menge 4 x 5 ml (4 x 500 μmol 100-mM-Lösung)
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, Real-Time PCR (qPCR)
Größe (Endprodukt) 40 kb