Learn More
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch (jeweils 2 mM)
Artikelnummer. 12201517 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml (Gesamt: 8 μmol)
5 x 1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Stück
Artikelnummer. 12201517
Marke: Thermo Scientific™ R0242
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Reduzieren Sie die Anzahl der Pipettierschritte und das Risiko von Pipettierfehlern beim Reaktionsaufbau mit diesen dNTP-Mischungen, vorgemischten wässrigen Lösungen von dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Die dNTP-Gemische enthalten vorgemischte wässrige Lösungen von dATP, dCTP, dGTP und dTTP, jeweils in einer Konzentration von 2, 10 oder 25 mM. Die Nukleotide haben eine Reinheit von mehr als 99 % und sind frei von Nuklease-Aktivitäten sowie menschlicher DNA und E. coli-DNA. Die Mischungen bieten die Möglichkeit, die Anzahl der Pipettierschritte und das Risiko von Fehlern beim Reaktionsaufbau zu reduzieren. Sie eignen sich für viele verschiedene Anwendungen in der Molekularbiologie.
Besondere Merkmale
  • Reinheit höher als 99 %, bestätigt durch HPLC
  • Frei von menschlicher und E. coli-DNA
  • Hochgradig stabil
    • Stabil über Jahre bei -20 °C.
    • Stabil auch nach mehreren Einfrier-Auftau-Zyklen
    • Bis zu 95 % der dNTPs liegen auch nach 7 Wochen bei Raumtemperatur noch in Triphosphatform vor
    • Bis zu 90 % der dNTPs verbleiben nach 30 PCR-Zyklen in Triphosphatform (1 Minute bei 94 °C; 3 Minuten bei 72 °C)
  • Anwendung getestet mit:
    • Long Range-PCR (40 kb)
    • cDNA-Synthese und RT-PCR
    • Real-Time PCR
    • Standard-PCR
    • High-Fidelity-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2 mM
Inhalt und Lagerung dNTP Mix, 2 mM (5 x 1 mL)
Store at –20°C.
Form Flüssig
Marker oder Farbstoff Unmarkiert
Reinheits- oder Qualitätsgrad > 99 %
Menge 5 x 1 mL
Versandbedingung Dry Ice
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, Real-Time PCR (qPCR)