Learn More
Thermo Scientific™ Bsp1407I (BsrGI) (10 U/μL)
Artikelnummer. p-4521532 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1500 U
300 IE
Packungsgröße:
1500 Einheiten
300 Einheiten
Artikelnummer. 10828810
Marke: Thermo Scientific™ ER0931
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Schneiden Sie an T^GTACA-Stellen mit dem Restriktionsenzym Bsp1407I (BsrGI), das am besten bei 37°C im Tango-Puffer schneidet (Isoschizomere: BsrGI, BstAUI).
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'  T ↓G  T  A  C  A   3' 
3'  A  C  A  T  G ↑T   5' 
Das Restriktionsenzym Bsp1407I (BsrGI) erkennt T^GTACA-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (Isoschizomere: BsrGI, BstAUI). Unter Reaktionsbedingungen für Restriktionsenzym finden Sie eine Tabelle mit Angaben zu Enzymaktivität, Bedingungen für doppelte Verdauung und Hitzeinaktivierung für diese und andere Restriktionsenzyme. Hinweis: Auch als FastDigest Enzym für schnelle DNA-Verdauung erhältlich.
Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Zur Gewährleistung gleichbleibender Leistungsfähigkeit enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Präparaten enthalten sein können.
Eigenschaften
• überragende Qualität — strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
• praktisches, farbcodiertes Fünf-Puffer-System
• mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
• BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
• große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
• molekulare Klonierung
• Kartierung von Restriktionsstellen
• Genotypisierung
• Southern Blotting
• Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
• SNP
Hinweis: Angaben zur Methylierungssensitivität finden Sie in den Produktspezifikationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym Bsp1407I (BsrGI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer Tango
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 300 IE
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen