Learn More
Thermo Scientific™ DNA-Ladefarbstoff & SD-Lösung (6X)
Führen Sie mit diesem SDS-haltigen DNA-Ladefarbstoff eine Agarose-Gel-Analyse von DNA-Proben durch, die hohe Konzentrationen an DNA-bindenden Proteinen enthalten.
Marke: Thermo Scientific™ R1151
32.14 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
6X DNA-Ladefarbstoff und SDS-Lösung wird für die Agarosegelanalyse von DNA-Proben empfohlen, die hohe Konzentrationen an DNA-bindenden Proteinen enthalten. SDS verhindert DNA-Protein-Interaktionen und beugt somit Gel-Shifts vor. Die hohe EDTA-Konzentration schützt DNA vor der Zersetzung durch metallabhängige Nukleasen.
Überblick
- 1 % SDS eliminiert die Wechselwirkungen zwischen DNA und Proteinen, verhindert das Auftreten von zusätzlichen Banden aufgrund von Hybridisierung von DNA-Molekülen mit kohäsiven Enden
- 100 mM EDTA hemmt metallabhängige Nukleasen
Spezifikation
6X | |
Bromphenolblau, Xylol Cyanol FF (XCFF) | |
5 x 1 ml |
Acrylamidgele, Agarose-Gele | |
DNA-Ladefarbstoff und SDS-Lösung |