Learn More
Thermo Scientific™ 5-Fluororotsäure
Nachweis der Expression des URA3-Gens, das Orotin-5-monophosphat (OMP)-decarboxylase mit Thermo Scientific™ 5-Fluoroorotic Acid kodiert und bei Untersuchungen in der Molekulargenetik verwendet wird.
Marke: Thermo Scientific™ R0812
Beschreibung
5-Fluororotsäure ist eine Hefe mit einem aktiven URA3-Gen (Ura+), die 5-FOA in das zelltoxische Fluorodesoxyuridin umwandelt (siehe nachfolgendes Schema). Hefestämme, die eine Mutation im URA3-Gen aufweisen, wachsen in der Gegenwart von 5-FOA, wenn dem Medium Uracil hinzugefügt wird. 5-FOA findet häufig Verwendung bei Experimenten mit Saccharomyces cerevisiae (URA3), Schizosaccharomyces pombe (URA4 und URA5), Candida albicans (URA3) und E. coli (pyrF).
Hefe mit einem aktiven URA3-Gen (Ura+) wandelt 5-FOA in das zelltoxische Fluordesoxyuridin um (siehe Schema unten). Hefestämme, die eine Mutation im URA3-Gen aufweisen, wachsen in der Gegenwart von 5-FOA, wenn dem Medium Uracil hinzugefügt wird. 5-FOA findet häufig Verwendung bei Experimenten mit Saccharomyces cerevisiae (URA3), Schizosaccharomyces pombe (URA4 und URA5), Candida albicans (URA3) und E. coli (pyrF).Empfohlen für:
Nachweis von URA3-Genexpression in Hefe; Konstruktion von Hefe-2-Hybridbibliotheken (1); Weitere Bereiche der Hefegenetik umfassen den Genersatz, die Analyse von Transposons und die Identifizierung von Genmutationen.
Hinweis:
Niedrige Wasserlöslichkeit. Die Löslichkeit in Dimethylsulfoxid ist höher als 150 mg/ml. Zubereitung einer Lösung von 100 mg/ml in Dimethylsulfoxid wird empfohlen.
Spezifikation
5-Fluororotsäure | |
5-Fluororotsäure | |
5 g | |
Pulver |