Learn More
Thermo Scientific™ Taq Buffer (10X), with KCl
Thermo Scientific 10x Taq Puffer sind gebrauchsfertige Puffer für die PCR mit Taq DNA-Polymerasen (sowohl rekombinant als auch nativ).
Marke: Thermo Scientific™ B38
13.33 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™10x Taq Puffer ohne Detergens wird bei PCR mit Fermentas Taq DNA-Polymerasen (sowohl rekombinant als auch nativ) eingesetzt, und dieser Puffer enthält keine Detergenzien, die Wechselwirkungen mit bestimmten Anwendungen haben kann, z. B. mit Microarray-Experimenten.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
- Thermo Scientific 10x Taq Puffer sind gebrauchsfertige Puffer für die PCR mit Taq DNA-Polymerasen (sowohl rekombinant als auch nativ)
- Erhältlich in verschiedenen Zusammensetzungen und auch ohne Detergenzien
- Aufbewahrung bei -20 °C
10x Taq Puffer mit KCl (B38) enthält:
- 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 bei 25 °C)
- 500 mM KCl
- Reinigungsmittel
Spezifikation
Enthält: • 4 x 1,25 ml 10x Taq Puffer mit KCl Bei -20°C lagern. |
|
Taq DNA-Polymerase | |
4 x 1.25 mL | |
Wet or Dry Ice | |
10X |
Flüssig | |
10x Taq-Puffer mit KCl | |
PCR | |
Standard PCR |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.