Learn More
Cylindrospermopsin-Lösung, 10 μg/ml in Wasser, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 143545-90-8 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | CYANOBAKTERIELLE TOXINE |
Physikalische Form | Flüssig |
Güte | Analysenstandard |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cylindrospermopsin-Lösung, 10 μg/ml in Wasser, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur