Learn More
Notrax Female MD-X Ramp System™ for Cushion Ease™ and SafetyStance™ Series
MD-X Ramp System™ is an extra wide attachable beveled safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Cushion Ease™ and SafetyStance™ custom mats.
Marke:  Notrax 552F0003YL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17732208
  • 49.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die 552 MD Extended Safety Ramp System™ Die strapazierfähigen Nitrilkanten sind mit der kundenspezifischen CushionEase™ und SafetyStance™ Serie kompatibel
  • Diese 15 cm breiten und 91 cm langen Kanten wurden entwickelt, um den Zugang auf und von der Matte zu erleichtern, z. B. für Geräte- oder Rollwagen
  • Die Zusammensetzung aus 100 % Nitrilkautschuk sorgt außerdem dafür, dass diese abgeschrägten Kanten beständig gegen die meisten Öle und somit perfekt für Anwendungen mit höherer Beanspruchung geeignet sind
  • Erhältlich in Schwarz und Gelb und entspricht somit OSHA-Code 1910-144
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
91 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
36 in.
Nitril-Kautschuk
15 cm