Learn More
Fisherbrand™ Female Luer with 5/32 in. ID Barb - Natural Kynar - QC
Superior single barb technology that provides a leak-proof seal. Ideal with flexible tubing. Precision engineered for smooth positive sealing. This standard luer is ISO 80369-7 compliant.
Marke: Fisherbrand™ 01-000-146
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Single & Multi Use Applications
- PVC-Free
- ISO 80369-7 Compliant
- Superior Single Barb Design
- USP Class VI Compliant
- USP 661, USP81, USP 88
- RoHS Compliant
- Gamma Stable
- Animal Derivative Free
- Lot Traceable
Serviceleistungen
Austausch, wenn nicht zufriedenstellend. 12 Monate Rücknahmegarantie.
Spezifikation
Konformitätszertifikate verfügbar | |
Reinraum der Klasse 7 hergestellt | |
Schlauchanschlüsse; Ein-/Ausgangsanschlüsse für medizinische Geräte; Arzneimittel- und Flüssigkeitsleitungen | |
Keine direkte Sonneneinstrahlung, >20 °F <100 °F. |
Luer-Anschluss | |
Kynar PVDF | |
100 pro Packung | |
Naturfarben |