Learn More
Fisherbrand™ Female Luer with 1/8 in. ID Barb - Natural Kynar - QC
Superior single barb technology that provides a leak-proof seal. Ideal with flexible tubing. Precision engineered for smooth positive sealing. This standard luer is ISO 80369-7 compliant. 
Marke:  Fisherbrand™ 01-000-138
Artikelnummer. 17862598
  • 115.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Single & Multi Use Applications
  • PVC-Free
  • ISO 80369-7 Compliant
  • Superior Single Barb Design
  • USP Class VI Compliant
  • USP 661, USP81, USP 88
  • RoHS Compliant
  • Gamma Stable
  • Animal Derivative Free
  • Lot Traceable
Serviceleistungen
Austausch, wenn nicht zufriedenstellend. 12 Monate Rücknahmegarantie.
Spezifikation
Spezifikation
Konformitätszertifikate verfügbar
Reinraum der Klasse 7 hergestellt
Schlauchanschlüsse; Ein-/Ausgangsanschlüsse für medizinische Geräte; Arzneimittel- und Flüssigkeitsleitungen
Keine direkte Sonneneinstrahlung, >20 °F <100 °F.
Luer-Anschluss
Kynar PVDF
100 pro Packung
Naturfarben