Learn More
Fehling B-Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-133259 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 l
2,5 l
missing translation for 'unitSize'
1 Liter
2.50 Liter
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10532261
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 270790010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 6381-59-5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Fehling B solution
Farbe Farblos
CAS 6381-59-5, 1310-73-2, 7732-18-5
Siedepunkt 100.0°C
MDL-Nummer MFCD00065391
Dichte 1.2400g/mL
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.24
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fehling B solution
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado