missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Instech Laboratories™ Feeding tube, rodent oral gavage, stainless steel, 20ga x 38mm, straight, sterile

Artikelnummer. 15135034
Encompass
Click to view available options
Produkttyp:
Zulaufschlauch
Packungsgröße:
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15135034

Marke: Instech Laboratories™ FTSS20S38

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

These traditional reusable gavage needles feature stainless steel tubes and ball-tips. They are sold straight but are easily bent to your desired curve for optimal placement. Available in seven sizes for mice and rats.

  • Stainless steel feeding tubes, 20ga x 38mm
  • For rodent oral gavage
  • 2.0mm round bulb
  • Bendable
  • Supplied as sterile pouch of 6 tubes

Spezifikation

Produkttyp Zulaufschlauch
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt