Learn More
WTW™ FDO™ 925-P
Das FDO™ 925 ist durch seine kompakte Größe besonders für Labor und Verarbeitung geeignet
Marke: WTW™ 201306
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
Das FDO™ 925 ist durch seine kompakte Größe besonders für Labor und Prozess geeignet. Die strömungsfreie, leicht zu reinigende, abgeschrägte Membran ermöglicht den Einsatz in Behältern mit geringen Probenvolumina. Außerdem können niedrige Sauerstoffkonzentrationen unter 1 mg/l genau angezeigt werden. Das bewährte FDO™ 925 von WTW ist jetzt als nachhaltige Steckkopfversion erhältlich. Der universelle Steckkopf verbindet drahtlos mit dem Sensor - störende Kabel sind nicht mehr erforderlich. Außerdem kann er an AS/IDS-x Kabel mit einer Länge von bis zu 100 m angeschlossen werden. Mit dieser neuen Technologie erweitert WTW das Anwendungsspektrum und den Messkomfort seiner optischen gelösten Sauerstoffsensoren deutlich.Spezifikation
± 0,5 % des Werts | |
0,0 bis 200% | |
Steckkopf | |
140 mm | |
0,00 bis 20 mg/l |
DO | |
0 °C bis 50 °C | |
15,3 mm | |
Für den Einsatz in Feld- und Laboranwendungen mit schnell reagierender abgeschrägter Membran |