Learn More
Julabo™ Kälteumwälzthermostate der FC-Serie mit Luftkühlung
Artikelnummer. 10728481
Click to view available options
Flussrate:
20 l/min
22 l/min
28 l/min
Kapazität (metrisch):
11 L
8 bis 11 l
8 L
Elektrische Anforderungen:
230 V 60 Hz 14 A
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 7 A
230 V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10728481
Marke: Julabo™ 9600063
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine kostengünstige Lösung für Kühlanwendungen. Julabo™ FC Umluftkühlbäder mit Luftkompressor passen dank ihres kompakten Designs unter jeden Labortisch.
  • Vor- und Rücklauftemperatur im Verhältnis einstellbar
  • Einfache Befüllung durch vorn angebrachtes Befüllsystem
  • Aktivierung der Pumpe für die Befüllung
  • Leuchtstarkes MULTI-DISPLAY (LED)
  • Über/Untertemperatur-Warnfunktionen mit Intervall-Signalton
  • Integrierter Einfrier- und Trockenlaufschutz
  • Schnelle und einfache Bedienung über eine nahtlose, spritzwassergeschützte Tastatur
  • Füllstandsanzeige an der Vorderseite
  • Selbsttest, Sensoren-Betriebsüberwachung, Pumpenmotor- und Kompressorschutz
  • Vollständige Systemabschaltung mit akustischem Signal im Alarmfall
  • Abnehmbares Lüftungsgitter für die einfache Staubentfernung
  • ATC-Funktion für die einfache Korrektur von Temperaturschwankungen
  • RS232-Schnittstelle für Online-Kommunikation (LIMS-Funktion)
  • Hohe Temperaturstabilität
  • Integriertes Heizelement mit 1.2 kW Leistung 
  • Druckanzeige 0...1.6 bar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 8 L
Zertifizierung/Konformität CE
Kühlleistung 0,1kW bei –10 °C, 0,3kW bei 5 °C, 0,37kW bei 10 °C, 0,5kW bei 20 °C (Medium Ethanol)
Flussrate 22 l/min
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
Heizleistung 1,2 kW
Max. Druck 17.4 psi
Modell FC600S
Kältemittel R134A.
Temperaturgenauigkeit ±0.2 °C
Temperaturstabilität ±0,2 °C
Länge (metrisch) 54 cm
Breite (metrisch) 35 cm
Höhe (metrisch) 49 cm
Versandgewicht (metrisch) 70.7 kg
Gewicht (metrisch) 44 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 60 Hz 10 A
Spannung 230 V
Frequenz 60 Hz