missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc gamma RIIA/CD32a Antibody (IV.3), Alexa Fluor™ 700 - Chimeric, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20159AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fc gamma RIIA/CD32a Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIA/CD32a in Human samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
Spezifikation
| Fc gamma RIIA/CD32a | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| CD32 antigen, CD32A, CD32MGC23887, CDw32fc-gamma-RIIa, Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor for (CD32), FCG2, Fc-gamma RII-a, Fc-gamma-RIIa, FcGR, FCGR2, FCGR2A1, FcRII-a, IGFR2MGC30032, IgG Fc receptor II-a, Immunoglobulin G Fc receptor II, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a | |
| The original antibody was generated against the FcR of K562 cells. | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 2212 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| ELISA, Immunofluorescence | |
| IV.3 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?