missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fasudil monohydrochloride, 99+%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15453469
Click to view available options
Menge:
250mg
500mg
1g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Solubility
Soluble in water and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol.

Notes
Incompatible with acids, bases and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 105628-07-7
Summenformel C14H18ClN3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 327.827
MDL-Nummer MFCD00943198
InChI-Schlüssel LFVPBERIVUNMGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym fasudil hydrochloride, fasudil hcl, eril, at 877 hydrochloride, fasudil monohydrochloride, ha 1077 hydrochloride, unii-sq04n8s7br, 5-1,4-diazepan-1-yl sulfonyl isoquinoline hydrochloride, sq04n8s7br
PubChem CID 163751
IUPAC-Name 5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isoquinoline;hydrochloride
SMILES C1CNCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fasudil monohydrochloride
Menge 500mg
Merck Index 14,3942
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 327.83
Reinheit (%) ≥99%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt