Learn More
Checkers Fastlane™ 1 Channel 1.5 in. Drop Over Cable Protector
Fastlane lightweight drop-over cable protectors are made from durable polyurethane and feature heavy-duty, patented L-Connectors for easily attaching additional protectors to extend to any desired length.
Marke: Checkers PFLS0001BL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die leichtgewichtigen FastLane Drop-Over Kabelschutzabdeckungen aus beständigem Polyurethan verfügen über robuste, zum Patent angemeldete L-Zapfen, mit denen Sie einfach weitere Schutzabdeckungen anbringen und so die Kabelschutzabdeckung auf jede gewünschte Länge erweitert können.
- Die zum Patent angemeldete Trittfläche mit aus jeweils 5 Stegen bestehenden Profilen bietet Rollwagen und Fußgängern maximale Traktion.
- Diese flachen Schutzabdeckungen eignen sich für Kabel einer Vielzahl von Durchmessern. Dank ihrer Kompaktheit können diese Abdeckungen problemlos ausgelegt und wieder aufgenommen und verstaut werden.
Spezifikation
1,5 in. | |
91,4 cm | |
Polyethylen |
3,8 cm | |
Schwarz | |
Kabelschutzabdeckung |