Learn More
Checkers Fastlane™ 1 Channel 1.5 in. Drop Over Cable Protector
Fastlane lightweight drop-over cable protectors are made from durable polyurethane and feature heavy-duty, patented L-Connectors for easily attaching additional protectors to extend to any desired length.
Marke:  Checkers PFLS0002OR
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17722508
  • 60.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die leichtgewichtigen FastLane Drop-Over Kabelschutzabdeckungen aus beständigem Polyurethan verfügen über robuste, zum Patent angemeldete L-Zapfen, mit denen Sie einfach weitere Schutzabdeckungen anbringen und so die Kabelschutzabdeckung auf jede gewünschte Länge erweitert können.
  • Die zum Patent angemeldete Trittfläche mit aus jeweils 5 Stegen bestehenden Profilen bietet Rollwagen und Fußgängern maximale Traktion.
  • Diese flachen Schutzabdeckungen eignen sich für Kabel einer Vielzahl von Durchmessern. Dank ihrer Kompaktheit können diese Abdeckungen problemlos ausgelegt und wieder aufgenommen und verstaut werden.
Spezifikation
Spezifikation
1,5 in.
91,4 cm
Polyethylen
3,8 cm
Orange
Kabelschutzabdeckung