Learn More
MP Biomedicals™ FastGro – synthetischer, tierfreier, chemisch definierter FKS-Ersatz
FastGro ermöglicht die Kultivierung von Zellen in vitro ohne Anwendung von Serum und ohne tierische oder vom Menschen abgeleitete Verbindung.
415.52 € - 1493.20 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 2 bis 8 °C lagern |
---|---|
Form | Flüssig |
Spezialitätentyp | Synthetic sera |
Produkttyp | FBS-Ersatzserum |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16277721
|
MP Biomedicals™
092640049 |
100 mL |
415.52 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 25-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16329855
|
MP Biomedicals™
092640054 |
500 mL |
1493.20 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
FastGro ermöglicht die Kultivierung von Zellen in vitro ohne Anwendung von Serum und ohne tierische oder vom Menschen abgeleitete Verbindung. FastGro ist ein vollständig definierter Zusatzstoff zur Vermeidung von Serumbedarf für eine Vielzahl von Zellkulturverfahren. Da FastGrao chemisch definiert ist, werden Abweichungen von Charge zu Charge vermieden. Alle Komponenten von FastGro sind hochreine und bestimmte chemische Verbindungen.
Die Kultivierung von Zellen in einem mit FastGro angereicherten Medium bietet im Vergleich zu herkömmlichen FKS-angereicherten Medien eine Reihe von Vorteilen.
- Aufgrund seiner chemisch definierten Natur gibt es keine Chargenvariationen. Dadurch entfällt das Testen neuer Serumchargen.
- In Ihrer Forschung gibt es keine Interferenzen unbekannter Serumverbindungen.
- Da es weder Hormone noch Zytokine enthält, werden Ihre Forschungsdaten nicht beeinflusst.
- FastGro ist sicher im Gebrauch, da es keine tierischen oder vom Menschen stammenden Materialien enthält.
- Er kann im Kühlschrank aufbewahrt werden. Kein Auftauen vor der Verwendung erforderlich.
Fügen Sie FastGro einfach Ihrem Nährmedium hinzu, wie Sie es mit FKS tun (in der Regel 10 %). Um von FKS-haltigen Medien zu FastGro haltigen Medien zu wechseln, empfehlen wir, die Zellen Schritt für Schritt zu entwöhnen.
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern | |
Synthetic sera | |
Steril | |
Liver epithelial cells, HaCaT, Primary human hepatocytes, Hybridoma, VERO, HEK293, CHO, HEP G2, HeLa, Human keratinocytes |
Flüssig | |
FBS-Ersatzserum | |
Cell Biology | |
Zellkultur |