Learn More
MP Biomedicals FastDNA™ SPIN Kit für Bodenproben
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Set
50 Ansätze
Beschreibung
- The FastDNA™ SPIN Kit for Soil quickly and efficiently isolates bacterial, fungal, plant, and animal genomic DNA from soil and other environmental samples.
- Soil is processed by a FastPrep™ instrument and Lysing Matrix E tubes designed to efficiently lyse all microorganisms.
- The released DNA is purified by a silica-based spin filter method and is suitable for PCR analysis and other downstream applications.
- Complete lysis of all organisms, including historically difficult sources such as eubacterial spores and endospores, gram positive bacteria, yeast, algae, nematodes and fungi is achieved within seconds using a FastPrep instrument and Lysing Matrix E tubes.
- The FastDNA Spin Kit for Soil delivers the highest DNA yield from any environmental sample including soil, sediments, sludge, compost, manure, rhizosphere or waste water.
- The FastDNA Spin Kit for Soil contains Lysing Matrix tubes and all the reagents needed to extract DNA in a process that efficiently removes humic acids and other PCR inhibitors.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 2 mL |
| Konzentration | Bis zu 500 mg pro Präparation |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Glasmilch |
| Probentyp | Soil, Feces, Sludge, Wastewater, Environmental, Kompost, Gülle, Rhizosphäre |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep™ Gerät |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolieren bakterieller, pilzartiger, pflanzlicher und tierischer genomischer DNA aus Boden- und anderen Umweltproben, einschließlich Sediment, Schlamm, Kompost, Gülle, Rhizosphäre, Abwasser und mehr |
| Anzahl Reaktionen | 100 Aufreinigungen |
| Produkttyp | Nukleinsäure-Isolierung, Mini-prep |
| Spezies | Isolieren bakterieller, pilzspezifischer, pflanzlicher und tierischer genomischer DNA |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1SET (100PREP) DNA PURIFICATION KIT
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P404-In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium dodecyl sulphate, guanidine thiocyanate, acetic acid
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.