Learn More
Epredia™ Fast Flex™ Holding Solution
Artikelnummer. p-4532395 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
5L
2,5 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Liter
Artikelnummer. 12559946
Marke: Epredia™ 9800
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie ein Fixiermittel, das für den Einsatz im Sammelraum mit der Fast Flex™ Holding Solution entwickelt wurde.
Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Fast Flex™ Holding Solution ist ein für die Anwendung beim Zuschnitt entwickeltes Fixiermittel.
  • Kassette vor dem Beladen in den Automaten für mindestens 20 Minuten in die Holding Solution stellen
  • Kompatibel mit 10 % neutral gepuffertem Formalin und anderen Fixiermitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 2,5 gal.