Learn More
Farnesylaceton, Isomergemisch, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Farnesylacetone |
Namenshinweis | mixture of isomers |
Dichte | 0.88 |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Pleasant |
Brechungsindex | 1.481 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1781239 |
Formelmasse | 262.44 |
Reinheit (%) | 97% |