Learn More
Thermo Scientific Chemicals Famciclovir
Artikelnummer. 16671852
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104227-87-4
Summenformel C14H19N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 321.34
MDL-Nummer MFCD00866964
InChI-Schlüssel GGXKWVWZWMLJEH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-[(Acetyloxy)methyl]-4-(2-Amino-9H-Purin-9-yl)Butylacetat
SMILES CC(=O)OCC(CCN1C=NC2=CN=C(N)N=C12)COC(C)=O
Spezifikation
Alpha-Vektor FAMCICLOVIR
Chemischer Name oder Material Famciclovir
Schmelzpunkt 103°C to 107°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Empfindlichkeit Heat sensitive
Formelmasse 321.33
Physikalische Form Kristallpulver