Learn More
Thermo Scientific Chemicals Famciclovir
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Alpha-Vektor | FAMCICLOVIR |
Chemischer Name oder Material | Famciclovir |
Schmelzpunkt | 103°C to 107°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Konform |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Heat sensitive |
Formelmasse | 321.33 |
Physikalische Form | Kristallpulver |