Learn More
Riedel-de Haën FAM Benzine
Artikelnummer. 15915610
Click to view available options
Menge:
18 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
FAM Benzine, DIN 51635, bp 65°C to 95°C.
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals.
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifications
Chemischer Name oder Material FAM Benzine
pH Not applicable
Schmelzpunkt -30°C
CAS 110-82-7
CAS Min. % ≥10.00%
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤25.00%
Dichte 0.76 g/cm3 (15°C)
Siedepunkt 65°C to 95°C
Menge 18 L
Flammpunkt -26°C
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C6H12
MDL-Nummer MFCD00003814
Dampfdruck 10 hPa (20°C)
UN-Nummer UN3295
Viskosität No data available
Synonym Petroleum ether, FAM-Petroleum ether, Petroleum benzin
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
Güte ACS