Learn More
Pohli™ Fallschutzverpackung (SUPER FSP)
Zugelassen als Kombinationsverpackung für den eigenständigen Gefahrguttransport gemäß 6PH1/X2.2 /250 .
Marke: Pohli™ 03048176
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.50000kg
Beschreibung
- Zusammengesetzte Verpackung SUPER FSP, (UN) 6 PH 1/X2.2/250/JJ/D/ BAM8435/pohli
- 25-l-Ballonflasche (EG 5 kg Flintglas)
- Schwarze 48-mm-Bänder (Polyester) mit 2 schwarzen Griffen (HDPE)
- Montierter manipulationssicherer DIN 70-Schraubverschluss, schwarz (Lupolen4261 A)
- 2-mm-EPE-Liner mit 0,2-mm-PTFE-Beschichtung
- Grüner manipulationssicherer Ring (PP)
Spezifikation
(UN)6PH1/X2.2/250/JJ/D/ BAM8435/pohli | |
435 x 435 x 685 mm (448 x 448 x 688 mm inkl. separatem Karton) | |
SUPER FSP | |
Flintglas, geschäumtes Polystyrol |
Beförderung von Gefahrgut | |
Montierter manipulationssicherer DIN 70-Schraubverschluss (Lupolen 4261 A),2 mm EPE-Auskleidung mit 0,2 mm PTFE-Beschichtung | |
25 l |
Aufgrund von Glaskrankheiten kann es vorkommen, dass die Ballonflaschen im Inneren eine Kruste auf der Oberfläche haben. Feuchtigkeit während der Lagerung führt dazu, dass Salze das Glas hydratisieren und auslaugen. Bei einer Verringerung der relativen Luftfeuchtigkeit können diese hydrierten Salze dann eine Kruste auf der Oberfläche bilden. Diese Salze sind Natriumkarbonat, Calciumkarbonat und Siliziumdioxid. Daher empfehlen wir, die Ballonflaschen vor dem Befüllen zu waschen.