Learn More
Falcon™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Aus kristallklarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit. Falcon™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol sind mit Zellkultur-behandelter und mit unbehandelter Oberfläche erhältlich.
Marke:  Falcon™ 351146
Artikelnummer. 10284901
  • 140.20 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich mit Gewebekultur behandelten und unbehandelten Oberflächen.Aus kristallklarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit.
  • Auswahl zwischen gewebekulturbehandelter und unbehandelter Oberfläche
  • Unbehandelte Wachstumsfläche ist hydrophober als gewebekulturbehandelte Oberfläche und gleicht eher einer Petrischale für die Bakteriologie.
  • Gammasterilisiert
  • Deckel ermöglicht Stapeln auf dem Arbeitstisch oder im Inkubator.
  • Alle Platten (außer 08-772-2A und 08-772-16) sind mit einem patentierten „Labyrinth“-Deckel ausgestattet, durch den die Verdunstung von Medien aus den Wells und die Kontaminationsgefahr vermindert werden.
  • Tiefe Umrandung und gezahnte Kanten bieten eine bessere Griffigkeit beim Umgang mit der Platte.
  • Aufgrund der hervorragenden optischen Durchsichtigkeit ist eine Sichtbarkeit aller Zellen-Monolayer gegeben.
  • Schnelle Kennzeichnung auf matten Beschriftungsflächen an den Enden
  • Alle Platten und Deckel sind sowohl für die manuelle als auch für die automatische Handhabung geeignet.
Bestellinformation
Medizinische Aufreißverpackung. Einzeln auf wiederverwertbaren PET-Tabletts in Behältern mit jeweils 50 Stück verpackt, oder in Großpackungen mit Deckeln entweder in Beuteln mit jeweils sechs Stück, 36 pro Behälter, oder in Beuteln mit jeweils fünf Stück (96 Well Platten), 50 pro Behälter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 x 3
Inklusive Verschluss
Flach
Durchsichtig
Polystyrol
Steril
Zellkultur-Platte
6
Einzeln verpackt
Durchsichtig
Polystyrol
15,5 ml
9,6 cm²
Rechteckig
Unbehandelt
1,5 bis 2,2 ml
Deckel
50/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Falcon™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol > 6-Well; unbehandelt; flacher Boden; Wachstumsfläche: 9,6 cm2; Well-Volumen: 15,5 ml; 1/Tablett