Learn More
Falcon™ serologische Pipetten, Großpackung
Farbcodierte Pipetten erleichtern die Auswahl der richtigen Größe. Corning™ Falcon™ Serologische Pipetten sind ideal für Gewebekulturen oder jede ungiftige Lösung.
Marke: Falcon™ 357506
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gammabestrahlt, nicht-pyrogenisch, aus durchsichtigem Polystyrol für optische Klarheit
- Besonders scharfe, deutliche, einfach abzulesende Bedruckung mit umgekehrten (außer 1 ml) und negativen Graduierungen
- Exklusive Ausrichtungsmarkierung für Graduierungen ermöglicht den Blick auf die Graduierungen vor dem vollständigen Auspacken
- Innenfläche mit Schutz gegen Meniskusbildung zur Verringerung von Ablesefehlern
- Dosierungsgenauigkeit der Pipetten ±3 % mit Schwankungskoeffizient von 1.5 %
- Höheres Fassungsvermögen durch negative Graduierungen
- Stopfen aus Polyesterfaser gegen Überfüllung
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
Spezifikation
±3 % | |
Polystyrol | |
Ja | |
0.4 ml | |
Großpackung | |
1 ml |
1,5 % | |
Für die Verwendung mit Gewebekulturen oder sonstigen nicht-toxischen Lösungen | |
0.1 ml | |
Standard | |
Gelb | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
5019978 | Qualitätsbescheinigung | 26/03/2025 | 357506 |
4224974 | Qualitätsbescheinigung | 21/12/2024 | 357506 |
3004007 | Konformitätsbescheinigung | 18/03/2023 | 357506 |
3002026 | Konformitätsbescheinigung | 15/02/2023 | 357506 |
1200014 | Analysenzertifikat | 26/10/2021 | 357506 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ serologische Pipetten, Großpackung > 1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur