Learn More
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
8 ml
14 ml
16 ml
19 mL
Verschlusstyp:
Nicht enthalten
Schnappverschluss
Schraubverschluss
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
1000/Karton
125/Beutel, 1000/Karton
25/Beutel, 500/Karton
Einzeln verpackt, 500/Karton
Großpackung, 1000/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Beskrivelse
- Die Einzelverpackungen sind mit medizinischen Verpackungsmaterialien verpackt und ermöglichen einen keimfreien Zugang Vielfach in veröffentlichten Laborverfahren und -protokollen erwähnt (z. B. Molecular Cloning, 2. Auflage, T. Maniatis et al.)
- Erhältlich mit schwerem, langlebigem Schnappverschluss mit zwei Positionen für eine einfache Handhabung; mit Schraubverschluss oder ohne Verschluss
- Alle Größen werden steril geliefert; die Größe 12 × 75 mm ohne Verschluss ist auch als nicht sterile Ausführung erhältlich
Tekniske data
Tekniske data
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Farbe | Klar |
| Beschreibung | 1400 × g |
| Kapazität (metrisch) | 16 ml |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Material | Polystyrol |
| Einwegprodukt | Ja |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Verpackung | Einzeln verpackt, 500/Karton |
| Sterilität | Steril |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion