Learn More
Falcon™ Rundboden-Polypropylenröhrchen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende chemische und thermische Beständigkeit. Corning™ Falcon™ Rundbodenröhrchen aus Polypropylen widerstehen nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 3000 x g.
Marke: Falcon™ 352006
151.84 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24222" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Alle 17 × 100 mm-Röhrchen aus Polypropylen sind mit einer Skala von 0.5 bis 14 ml in 0.5 ml-Schritten bedruckt
- Mit lösungsmittelbeständigem weißem Beschriftungsfeld Vielfach in veröffentlichten Laborverfahren und -protokollen erwähnt (z. B. Molecular Cloning, 2. Ausgabe, T. Maniatis et al.)
- Erhältlich mit schwerem, langlebigem Schnappverschluss mit zwei Positionen für eine einfache Handhabung; mit Schraubverschluss oder ohne Verschluss
- Alle Größen werden steril geliefert; die Größe 12 × 75 mm ohne Verschluss ist auch als nicht sterile Ausführung lieferbar Einzelverpackung mit medizinischen Verpackungsmaterialien, ermöglicht keimfreien Zugang
Bestellinformation
Die Schnappverschlüsse sind ebenfalls separat lieferbar.
Spezifikation
Naturfarben | |
Klar | |
14 mL | |
Polypropylen | |
Schnappverschluss, Beschriftungsfeld | |
Steril | |
17 mm | |
Reagenzgläser |
Polyethylen | |
3000 × g | |
100 mm | |
Ja | |
Einzeln verpackt | |
Nein | |
Schnappverschluss |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
01525539 | Qualitätsbescheinigung | 26/03/2025 | 352006 |
12424053 | Qualitätsbescheinigung | 21/01/2025 | 352006 |
20623075 | Qualitätsbescheinigung | 25/07/2024 | 352006 |
12423018 | Qualitätsbescheinigung | 15/05/2024 | 352006 |
20623075 | Konformitätsbescheinigung | 18/07/2024 | 352006 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Verbrauchsmaterial Monatliche Promotion
Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.Aktionscode: 24222Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
4Stunden
7Minuten
14Sekunden
47Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%