Learn More
Falcon™ Rundboden-Polypropylenröhrchen
BIOPHARMA
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende chemische und thermische Beständigkeit. Corning™ Falcon™ Rundbodenröhrchen aus Polypropylen widerstehen nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 3000 x g.
Marke:  Falcon™ 352063
111.70 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10314791
  • 130.14 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weitverbreitet und in Laborprotokollen dokumentiert
  • Der Schnappverschluss mit zwei Positionen verhindert Probenverlust bei einfacher Handhabung
  • Steril, pyrogenfrei, geprüft auf weniger als 0,1 EU/ml (Bestellnr. 352002 unsteril)
Die Grundlage für einheitliche Forschungsergebnisse
  • Zuverlässige Rückhaltevorrichtung für Laborflüssigkeitsproben
  • Polypropylen-Röhrchen eignen sich am besten für Anwendungen, die eine höhere thermische und chemische Stabilität erfordern
  • Schnappverschlüsse mit zwei Positionen, dickere Wände und eine einzigartige Konstruktion sorgen für eine sichere, positive Dichtung
  • Verpackungsmaterialien im medizinischen Stil
  • RZB-Wert 3.000 (RZB-Angaben beziehen sich auf die in g-Kraft gemessene relative Zentrifugalkraft für Materialien mit einem spezifischen Gewicht von 1,0, die in einem geeigneten Rotor mit angemessenem Polster und Sicherheitsvorkehrungen verwendet werden. Röhrchen, die mit organischen Lösungsmitteln bei Temperaturen unter 0 °C verwendet werden, können niedrigere RZB-Werte haben.)
  • Die Abmessungen und Volumina der Röhrchen sind ungefähre Angaben
Bestellinformation
Die Schnappverschlüsse sind ebenfalls separat lieferbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Klar
5 ml
Polypropylen
Schnappverschluss
Steril
12 mm
Reagenzgläser
Polyethylen
3000 x G
75 mm
Ja
25/Packung; 500/Karton
Nein
Schnappverschluss
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer13424080 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/03/2025 Catalog Number352063
Chargennummer26124077 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Catalog Number352063
Chargennummer11324064 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/12/2024 Catalog Number352063
Chargennummer12124006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/10/2024 Catalog Number352063
Chargennummer10824004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/10/2024 Catalog Number352063
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.
    Aktionscode: 24222
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    4
    Stunden
    7
    Minuten
    14
    Sekunden
    48
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Rundboden-Polypropylenröhrchen > 5 ml; Schnappverschluss